Imprimer
3,4-Di-O-acétyl-1,5-anhydro-2,6-didésoxy-L-arabino-hex-1-énitol
Fournisseur: Apollo Scientific
BISY007-1G BISY007-5G
APOSBISY007-1GEA 85.9 EUR
APOSBISY007-1G APOSBISY007-5G
3,4-Di-O-acétyl-1,5-anhydro-2,6-didésoxy-L-arabino-hex-1-énitol
3,4-Di-O-acétyl-1,5-anhydro-2,6-didésoxy-L-arabino-hex-1-énitol
Formule: C₁₀H₁₄O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074970
Numéro CAS: 34819-86-8