Imprimer
Pluripotin
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-(7-((1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimido[4,5-d]pyrimidin-3(4H)-yl)-4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
BISN0279-5MG BISN0279-25MG
APOSBISN0279-5MGEA 217 EUR
APOSBISN0279-5MG APOSBISN0279-25MG
Pluripotin
Pluripotin
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₇H₂₅F₃N₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20527253
Numéro CAS: 839707-37-8