Imprimer
CC-90003
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: CC90003, N-(2-((2-((2-methoxy-5-methylpyridin-4-yl)amino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl)amino)-5-methylphenyl)acrylamide
BISN0236-25MG BISN0236-50MG
APOSBISN0236-25MGEA 219 EUR
APOSBISN0236-25MG APOSBISN0236-50MG
CC-90003
CC-90003
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₂H₂₁F₃N₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31692404
Numéro CAS: 1621999-82-3