Imprimer
LY2228820
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-[2-tert-butyl-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl]-3-(2,2-dimethylpropyl)imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine methanesulphonic acid, 5-(2-(tert-Butyl)-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl)-3-neopentyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine dimethanesulphonate, Ralimetinib dimesylate, LY2228820 dimesylate
BISN0222-1MG BISN0222-5MG BISN0222-10MG
APOSBISN0222-1MGEA 79.9 EUR
APOSBISN0222-1MG APOSBISN0222-5MG APOSBISN0222-10MG
LY2228820
LY2228820
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₆H₃₇FN₆O₆S₂
MW: 612.74 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28101032
Numéro CAS: 862507-23-1