Imprimer
JNK-IN-8
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0191-2MG BISN0191-5MG BISN0191-10MG
APOSBISN0191-2MGEA 102 EUR
APOSBISN0191-2MG APOSBISN0191-5MG APOSBISN0191-10MG
JNK-IN-8
JNK-IN-8
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₉H₂₉N₇O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22124890
Numéro CAS: 1410880-22-6