Imprimer
Sonidegib
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0158-5MG BISN0158-10MG BISN0158-50MG
APOSBISN0158-5MGEA 79.9 EUR
APOSBISN0158-5MG APOSBISN0158-10MG APOSBISN0158-50MG
Sonidegib
Sonidegib
Erismodegib, NVP-LDE225) is a Smoothened (Smo) antagonist, inhibiting Hedgehog (Hh) signaling with IC50 of 1.3 nM (mouse) and 2.5 nM (human) in cell-free assays, respectively.
Formule: C₂₆H₂₆F₃N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16038928
Numéro CAS: 956697-53-3