Imprimer
AM-095 acide libre 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BISN0022-1MG BISN0022-5MG BISN0022-10MG
APOSBISN0022-1MGEA 109 EUR
APOSBISN0022-1MG APOSBISN0022-5MG APOSBISN0022-10MG
AM-095 acide libre 98%
AM-095
AM095 free acid is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Formule: C₂₇H₂₄N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22665734
Numéro CAS: 1228690-36-5