Imprimer
4-Azaoctaméthylènediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
BIS5620-25G BIS5620-5G BIS5620-50G
APOSBIS5620-25GEA 314 EUR
APOSBIS5620-25G APOSBIS5620-5G APOSBIS5620-50G
4-Azaoctaméthylènediamine
4-Azaoctaméthylènediamine
Used in the isolation of chromosomes.
Formule: C₇H₁₉N₃
Point de fusion: 24 °C
Densité: 0.925 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008229
Numéro CAS: 124-20-9
ONU: 2735
ADR: 8,II