Imprimer
4,9-Diazadodécamethylenediamine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIS2403-25G BIS2403-5G
APOSBIS2403-25GEA 0 EUR
APOSBIS2403-25G APOSBIS2403-5G
4,9-Diazadodécamethylenediamine ≥98%
4,9-Diazadodécamethylenediamine
Formule: C₁₀H₂₆N₄
Point d'ébullition: 150 °C/5mmHg
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008215
Numéro CAS: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
ONU: 3259
ADR: 8,II