SB203580
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
SB 203580, 4-(5-(4-Fluorophenyl)-2-(4-(methylsulphinyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)pyridine
BIS0733-100MG
BIS0733-25MG
BIS0733-50MG
APOSBIS0733-100MGEA
277
EUR
APOSBIS0733-100MG
APOSBIS0733-25MG
APOSBIS0733-50MG
SB203580
SB203580
Selective inhibitor of p38 MAP kinase. Inhibitor of p40 kinase .
Formule:
C₂₁H₁₆FN₃OS MW: 377.4 g/mol Point de fusion: 240…243 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00922198 Numéro CAS: 152121-47-6 |