Imprimer
Radicicol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIR0140-10MG BIR0140-1MG BIR0140-5MG
APOSBIR0140-10MGEA 654 EUR
APOSBIR0140-10MG APOSBIR0140-1MG APOSBIR0140-5MG
Radicicol
Radicicol
Formule: C₁₈H₁₇ClO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 12772-57-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III