Imprimer
(Boc-amino)-PEG3-C2-Carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1801-500MG BIPG1801-100MG BIPG1801-1G
APOSBIPG1801-500MGEA 270 EUR
APOSBIPG1801-500MG APOSBIPG1801-100MG APOSBIPG1801-1G
(Boc-amino)-PEG3-C2-Carboxylic acid
(Boc-amino)-PEG3-C2-Carboxylic acid
Formule: C₁₄H₂₇NO₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24539476
Numéro CAS: 1347750-75-7