Imprimer
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
BIPG1551-100MG BIPG1551-50MG
APOSBIPG1551-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1551-100MG APOSBIPG1551-50MG
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Methyl-PEG12-carboxylic acid
Formule: C₂₆H₅₂O₁₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08274611
Numéro CAS: 2135793-73-4