Imprimer
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
BIPG1397-1G BIPG1397-100MG
APOSBIPG1397-1GEA 65.4 EUR
APOSBIPG1397-1G APOSBIPG1397-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Fmoc-N-amido-dPEG3-acid
Formule: C₂₄H₂₉NO₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 867062-95-1