Imprimer
Amino-PEG6-t-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1075-250MG BIPG1075-100MG BIPG1075-500MG
APOSBIPG1075-250MGEA 0 EUR
APOSBIPG1075-250MG APOSBIPG1075-100MG APOSBIPG1075-500MG
Amino-PEG6-t-butyl ester
Amino-PEG6-t-butyl ester
Formule: C₁₉H₃₉NO₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13184944
Numéro CAS: 1286281-32-0