Imprimer
Amino-PEG4-alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol
BIPG1046-10G BIPG1046-1G BIPG1046-5G
APOSBIPG1046-10GEA 683 EUR
APOSBIPG1046-10G APOSBIPG1046-1G APOSBIPG1046-5G
Amino-PEG4-alcohol
Amino-PEG4-alcohol
Formule: C₈H₁₉NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 86770-74-3