Imprimer
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIPG1045-1G BIPG1045-5G BIPG1045-10G
APOSBIPG1045-1GEA 23.2 EUR
APOSBIPG1045-1G APOSBIPG1045-5G APOSBIPG1045-10G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol 97%
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
Formule: C₆H₁₅NO₃
Densité: 1,0773 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367495
Numéro CAS: 6338-55-2
ONU: 2735
ADR: 8,II