Imprimer
Amino-PEG6-acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIPG1035-100MG BIPG1035-50MG BIPG1035-250MG
APOSBIPG1035-100MGEA 174 EUR
APOSBIPG1035-100MG APOSBIPG1035-50MG APOSBIPG1035-250MG
Amino-PEG6-acid
Amino-PEG6-acid
Formule: C₁₅H₃₁NO₈
MW: 353.41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 905954-28-1