Imprimer
Pterostilbene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
BIP1700-5G BIP1700-10G BIP1700-25G
APOSBIP1700-5GEA 36.4 EUR
APOSBIP1700-5G APOSBIP1700-10G APOSBIP1700-25G
Pterostilbene
Pterostilbene
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00238710
Numéro CAS: 537-42-8
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III