Imprimer
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
BIP0733-100G BIP0733-25G
APOSBIP0733-100GEA 31.9 EUR
APOSBIP0733-100G APOSBIP0733-25G
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate
1,4-Diaminobutane dichlorhydrate
  • Plant tissue culture tested
Formule: C₄H₁₄Cl₂N₂
MW: 161.07 g/mol
Point de fusion: 280 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012526
Numéro CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9