Imprimer
L(-)-Proline ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
BIP0717-500G BIP0717-100G
APOSBIP0717-500GEA 36.4 EUR
APOSBIP0717-500G APOSBIP0717-100G
L(-)-Proline ≥99%
L(-)-Proline
USP, pyrogen free
Formule: C₅H₉NO₂
Point de fusion: 228 °C (dec.)
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064318
Numéro CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2