Imprimer
Phallacidin
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIP0345-1MG BIP0345-5MG
APOSBIP0345-1MGEA 277 EUR
APOSBIP0345-1MG APOSBIP0345-5MG
Phallacidin
Phallacidin
Formule: C₃₇H₅₀N₈O₁₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 26645-35-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II