Imprimer
α-Toluenesulfonyle fluorure 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
BIP0329-100G BIP0329-250G BIP0329-25G
APOSBIP0329-100GEA 149 EUR
APOSBIP0329-100G APOSBIP0329-250G APOSBIP0329-25G
α-Toluenesulfonyle fluorure 99%
α-Toluenesulfonyle fluorure
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
ONU: 2928
ADR: 6.1+8 II