Imprimer
Penicillin V potassium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Penicillin V Potassium
BIP0143-25G BIP0143-5G
APOSBIP0143-25GEA 116 EUR
APOSBIP0143-25G APOSBIP0143-5G
Penicillin V potassium salt
Penicillin V potassium salt
Penicillin V is an inhibitor of bacterial cell wall synthesisActive against gram-positive and some gram-negative bacteria. b-lactamase sensitive.
  • Potency: 1650mg/mg
Formule: C₁₆H₁₇KN₂O₅S
Point de fusion: 197…202 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051771
Numéro CAS: 132-98-9
EINECS: 205-086-5