Imprimer
[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Diméthyl-7-oxo-6-(phénylacétamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIP0142-100G BIP0142-250G BIP0142-25G
APOSBIP0142-100GEA 58 EUR
APOSBIP0142-100G APOSBIP0142-250G APOSBIP0142-25G
[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Diméthyl-7-oxo-6-(phénylacétamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de sodium
Penicilline G sel de sodium
Penicillin G is an inhibitor of bacterial cell wall synthesis.Active against gram-positive and some gram-negative bacteria. b-lactamase sensitive.
  • Potency: 1670 mg/mg
Formule: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069666
Numéro CAS: 69-57-8
EINECS: 200-710-2