Imprimer
Acide nicotinique (Niacine)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
BIN0611-1KG BIN0611-250G BIN0611-500G
APOSBIN0611-1KGEA 161 EUR
APOSBIN0611-1KG APOSBIN0611-250G APOSBIN0611-500G
Acide nicotinique (Niacine)
Acide nicotinique (Niacine)
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Point d'ébullition: 258
Point de fusion: 236…239 °C (subl.)
Densité: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006391
Numéro CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552