Imprimer
Nicotinamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
BIN0610-100G BIN0610-1KG BIN0610-250G
APOSBIN0610-100GEA 26.1 EUR
APOSBIN0610-100G APOSBIN0610-1KG APOSBIN0610-250G
Nicotinamide 99%
Nicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Point d'ébullition: 334
Point de fusion: 128…132 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006395
Numéro CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574