Imprimer
β-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
BIN0431-10G BIN0431-5G
APOSBIN0431-10GEA 364 EUR
APOSBIN0431-10G APOSBIN0431-5G
β-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle
β-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063256
Numéro CAS: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5