Imprimer
1-(4-Nitrophényl)glycérol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
BIN0342-1G BIN0342-2G
APOSBIN0342-1GEA 109 EUR
APOSBIN0342-1G APOSBIN0342-2G
1-(4-Nitrophényl)glycérol
1-(4-Nitrophényl)glycérol
Formule: C₉H₁₁NO₅
Point de fusion: 93…101 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00017037
Numéro CAS: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9