Imprimer
Nitrofurantoin
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIN0136-100G BIN0136-250G BIN0136-500G
APOSBIN0136-100GEA 59.6 EUR
APOSBIN0136-100G APOSBIN0136-250G APOSBIN0136-500G
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin is bactericidal in vitro to most gram-positive and gram-negative bacteria.
Formule: C₈H₆N₄O₅
Point de fusion: 267…269 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003224
Numéro CAS: 67-20-9
EINECS: 200-646-5