IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99% origine non animal, sans dioxane
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
BIMB8001-25G
BIMB8001-5G
APOSBIMB8001-25GEA
109
EUR
APOSBIMB8001-25G
APOSBIMB8001-5G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99% origine non animal, sans dioxane
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Material is synthesised from animal-free material.
Formule:
C₉H₁₈O₅S Point de fusion: 109…115 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00063273 Numéro CAS: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |