Imprimer
Genisteine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
BIMB2006-1G BIMB2006-500MG
APOSBIMB2006-1GEA 217 EUR
APOSBIMB2006-1G APOSBIMB2006-500MG
Genisteine ≥98%
Genisteine
Inhibitor of tyrosine protein kinase.
Formule: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270.24 g/mol
Point de fusion: 297…298 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016952
Numéro CAS: 446-72-0
EINECS: 207-174-9