Imprimer
Guanidinium chlorure 99,5%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIMB2002-1KG BIMB2002-500G BIMB2002-5KG
APOSBIMB2002-1KGEA 33.5 EUR
APOSBIMB2002-1KG APOSBIMB2002-500G APOSBIMB2002-5KG
Guanidinium chlorure 99,5%
Guanidinium chlorure
Protein denaturant.
  • Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Point de fusion: 178…188 °C
Densité: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3