Imprimer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactoside ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: X-a-Gal, 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-a-D Galactopyranoside, X-alpha-Gal
BIMB1301-100MG BIMB1301-1G BIMB1301-250MG
APOSBIMB1301-100MGEA 65.4 EUR
APOSBIMB1301-100MG APOSBIMB1301-1G APOSBIMB1301-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactoside ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-D-galactoside
X-a-Gal is a chromogenic substrate which can beused to demonstrate a-Galactosidase activity.
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063780
Numéro CAS: 107021-38-5