Imprimer
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Indol-3-yl-β-D-galactopyranoside
BIMB1284-250MG BIMB1284-500MG BIMB1284-1G
APOSBIMB1284-250MGEA 69.6 EUR
APOSBIMB1284-250MG APOSBIMB1284-500MG APOSBIMB1284-1G
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Formule: C₁₄H₁₇NO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083389
Numéro CAS: 126787-65-3