Guanidium thiocyanate 99,0
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
BIMB1010-1KG
BIMB1010-500G
BIMB1010-5KG
APOSBIMB1010-1KGEA
102
EUR
APOSBIMB1010-1KG
APOSBIMB1010-500G
APOSBIMB1010-5KG
Guanidium thiocyanate 99,0
Thiocyanate de guanidinium
Protein denaturant.
- Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Formule:
CH₅N₃·CHNS MW: 118.16 g/mol Point de fusion: 117…122 °C Densité: 1.29 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00013027 Numéro CAS: 593-84-0 EINECS: 209-812-1 ONU: 1759 ADR: 8 III |