Imprimer
4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM1208-1G BIM1208-500MG
APOSBIM1208-1GEA 108 EUR
APOSBIM1208-1G APOSBIM1208-500MG
4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-D-mannopyranoside
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Point de fusion: 180 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066002
Numéro CAS: 10357-27-4
EINECS: 233-776-6