Imprimer
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM1189-100MG BIM1189-25MG BIM1189-50MG
APOSBIM1189-100MGEA 638 EUR
APOSBIM1189-100MG APOSBIM1189-25MG APOSBIM1189-50MG
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-6-sulphate-Β-D-glucopyranoside sodium salt
Fluorescent substrate for isoenzyme A of N-acetyl-b-D-glucosaminidase (Hexosaminidase A)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132972
Numéro CAS: 142439-99-4