Imprimer
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
BIM1089-1G BIM1089-100MG BIM1089-500MG
APOSBIM1089-1GEA 261 EUR
APOSBIM1089-1G APOSBIM1089-100MG APOSBIM1089-500MG
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Fluorescent substrate for N-acetyl-b-D-galactosaminidase.
Formule: C₁₈H₂₁NO₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065481
Numéro CAS: 37067-30-4