Imprimer
α-Cyclodextrine
Fournisseur: Apollo Scientific
BIM1014-100G BIM1014-250G BIM1014-50G
APOSBIM1014-100GEA 0 EUR
APOSBIM1014-100G APOSBIM1014-250G APOSBIM1014-50G
α-Cyclodextrine
α-Cyclodextrine
Formule: C₃₆H₆₀O₃₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078207
Numéro CAS: 10016-20-3