Imprimer
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIM1010-25G BIM1010-100G
APOSBIM1010-25GEA 29 EUR
APOSBIM1010-25G APOSBIM1010-100G
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Formule: C₉H₉ClO₃
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004306
Numéro CAS: 94-74-6
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III