Imprimer
6-Mercaptopurine monohydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Purinethiol monohydrate, 6-Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, 6-Thiohypoxanthine monohydrate
BIM0129-25G BIM0129-5G
APOSBIM0129-25GEA 46.4 EUR
APOSBIM0129-25G APOSBIM0129-5G
6-Mercaptopurine monohydrate
6-Mercaptopurine monohydrate
6-Mercaptopurine is an antineoplastic agent which acts asan antimetabolite. It is an analogue of the natural purines hypoxanthine and adenine.
Formule: C₅H₄N₄S·H₂O
Point de fusion: 315 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03854445
Numéro CAS: 6112-76-1
EINECS: 200-037-4