2-(4-Morpholinyl)-8-phényl-4H-chromén-4-one ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
LY294002, LY 294002, 2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one, 2-Morpholino-8-phenyl-4-oxo-4H-1-benzopyran
BIL2940-25MG
BIL2940-5MG
APOSBIL2940-25MGEA
116
EUR
APOSBIL2940-25MG
APOSBIL2940-5MG
2-(4-Morpholinyl)-8-phényl-4H-chromén-4-one ≥99%
2-(4-Morpholinyl)-8-phényl-4H-chromén-4-one
Specific inhibitor (IC50 = 1.40 uM) of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K).
Formule:
C₁₉H₁₇NO₃ Point de fusion: 180…187 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00270881 Numéro CAS: 154447-36-6 |