Imprimer
L(+)-Lysine monochlorhydrate ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, H-Lys-OH·HCl, L-Lysine monohydrocholoride, L-Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-Lysine monohydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-Lys-OH.HCl
BIL0714-1KG BIL0714-500G
APOSBIL0714-1KGEA 72.5 EUR
APOSBIL0714-1KG APOSBIL0714-500G
L(+)-Lysine monochlorhydrate ≥99%
L(+)-Lysine monochlorhydrate
USP, Pyrogen free
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Point de fusion: 263 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2