Imprimer
L-Lysine acetate salt 99,5%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L-LYSINE, MONOACETATE, (2S)-2,6-diaminohexanoic acid, L-Lysine acetate, L-Lysine Acetate Salt
BIL0713-100G BIL0713-500G
APOSBIL0713-100GEA 43.5 EUR
APOSBIL0713-100G APOSBIL0713-500G
L-Lysine acetate salt 99,5%
L-Lysine acetate salt
USP, Pyrogen free
Formule: C₈H₁₈N₂O₄
MW: 206.242 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039069
Numéro CAS: 57282-49-2
EINECS: 260-664-4