Imprimer
L(+)-Rhamnose monohydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
BIK9015-1KG BIK9015-100G BIK9015-500G
APOSBIK9015-1KGEA 290 EUR
APOSBIK9015-1KG APOSBIK9015-100G APOSBIK9015-500G
L(+)-Rhamnose monohydraté
L(+)-Rhamnose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Point de fusion: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149363
Numéro CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4