Imprimer
KT5720
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIK1003-1MG BIK1003-100UG
APOSBIK1003-1MGEA 1860 EUR
APOSBIK1003-1MG APOSBIK1003-100UG
KT5720
KT5720
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 108068-98-0