Imprimer
Histamine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIH0700-25G BIH0700-5G BIH0700-100G
APOSBIH0700-25GEA 0 EUR
APOSBIH0700-25G APOSBIH0700-5G APOSBIH0700-100G
Histamine dihydrochloride 97%
Histamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
Point de fusion: 249…252 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012703
Numéro CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4