HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique) ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
BIH0601-250G
BIH0601-100G
BIH0601-500G
APOSBIH0601-250GEA
0
EUR
APOSBIH0601-250G
APOSBIH0601-100G
APOSBIH0601-500G
HEPPS ( EPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique) ≥99%
EPPS (HEPPS, Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinepropanesulfonique)
Biological buffer - useful range 7.3-8.7
Formule:
C₉H₂₀N₂O₄S Point de fusion: 237…239 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006160 Numéro CAS: 16052-06-5 EINECS: 240-198-8 |