Imprimer
(-)-1-Amino-1-désoxy-D-glucitol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIG4884-5G BIG4884-25G
APOSBIG4884-5GEA 102 EUR
APOSBIG4884-5G APOSBIG4884-25G
(-)-1-Amino-1-désoxy-D-glucitol
(-)-1-Amino-1-désoxy-D-glucitol
Formule: H₂NCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077776
Numéro CAS: 488-43-7
EINECS: 207-677-3